missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBBP9 Antibody (7E10), Novus Biologicals™

Código de producto. 30279760 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30279760 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30279760

Marca: Novus Biologicals NBP343025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBBP9 Monoclonal antibody specifically detects RBBP9 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBBP9
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 70000000000
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200
Formulación PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Alias de gen B5T-overexpressed gene protein, Bog, BOGB5T overexpressed gene protein, EC 3.-, Protein BOG, putative hydrolase RBBP9, RBBP10, RBBP-10, RBBP-9, retinoblastoma binding protein 9, Retinoblastoma-binding protein 10, Retinoblastoma-binding protein 9MGC9236, retinoma-binding protein 9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno retinoblastoma binding protein 9 - (Uniprot# O75884)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.