missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRD8 Antibody (4B2), Novus Biologicals™

Código de producto. 30279547 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30279547 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30279547

Marca: Novus Biologicals NBP342936

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BRD8 Monoclonal antibody specifically detects BRD8 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRD8
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4B2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:500
Formulación PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Alias de gen bromodomain containing 8, bromodomain-containing protein 8, Skeletal muscle abundant protein, SMAP2, SMAPp120Skeletal muscle abundant protein 2, Thyroid hormone receptor coactivating protein of 120 kDa, trCP120
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno bromodomain containing 8 - (Uniprot# Q9H0E9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.