missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta II Tubulin Antibody (OTI3E6), Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30306133 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30306133 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30306133

Marca: Novus Biologicals NBP344659

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta II Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta II Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta II Tubulin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:4000, Immunohistochemistry : 1:150, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Formulación Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TUBB2A(NP_001060) produced in HEK293T cell.
Método de purificación >95%
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.