Learn More
Melanoma Marker (MART-1 + gp100) Antibody (DT101+ BC199 + HMB45), Novus Biologicals™
Código de producto. 18427211 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18427211 100 μg 100 microgramos
18446101 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18427211
Marca: Novus Biologicals NBP234341100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Melanoma Marker (MART-1 + gp100) Monoclonal antibody specifically detects Melanoma Marker (MART-1 + gp100) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Melanoma Marker (MART-1 + gp100)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DT101+ BC199 + HMB45
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q16655, Q16655, P40967, Q16655
Alias de gen MART1, MART-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Melanoma Marker (MART-1 + gp100) protein (DT101 & BC199), Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes (HMB45)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ, IgG1 κ