missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fezolinetant, MedChemExpress

Código de producto. 16457656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457656 100 mg 100 miligramos
16477828 10 mg 10 miligramos
16463666 25 mg 25 miligramos
16441839 1 mg 1 miligramo
16420298 5 mg 5 miligramos
16413787 50 mg 50 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457656

Marca: Medchem Express HY19632

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.

Fezolinetant is an antagonist of the neurokinin 3 receptor (NK3R), used for the treatment of menopausal hot flushes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fezolinetant
CAS 1629229-37-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15FN6OS
Cantidad 100 mg
Sinónimo ESN-364
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (55.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@H](C)C2=NN=C(C3=NC(C)=NS3)N2CC1)C4=CC=C(F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 358.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.