Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno estériles de 96 pocillos profundos de 1000μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10053762 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10053762 Amarillo paquete de 20
10503503 Azul paquete de 20
10257462 Verde paquete de 20
10513994 Blanco paquete de 80
10693903 Blanco paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10053762 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030502213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas LoBind, libres de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
  • ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Amarillo
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 1000 μl