Learn More
Hirschmann™ 100 mL Class B Measuring Cylinder with Elevated Scale
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- With elevated scale and ring mark at the main points
- Tall version
- Transparent
- Hexagonal socket
- Acc. to DIN 12 681/ISO 6706
- Manufactured from polypropylene
- Blue graduation marks
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706, DIN 12681 |
| Clase | B |
| Diámetro (métrico) | 33 mm |
| Graduaciones | 1 mL |
| Subdivisión | 1 mL |
| Forma | Round |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio |
| Mostrar más |