Learn More
1-(tert-Butyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CD07394DA
Detalles adicionales : CAS : 647824-51-9 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10615753
  • 49.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
647824-51-9
180.251
WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
2776936
CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
C10H16N2O
MFCD00120293
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
Especificaciones
1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD00120293
WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
2776936
97%
Amber glass bottle
647824-51-9
100.0
C10H16N2O
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
180.251
180.25
Videos
SDS Documentos