Learn More
1-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
42.50€ - 69.00€
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O |
Peso molecular (g/mol) | 60.10 |
Número MDL | MFCD00002941 |
Clave InChI | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
PubChem CID | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
Nombre IUPAC | propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12397163
|
Thermo Scientific Acros
445775000 |
500 mL |
42.50€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12377163
|
Thermo Scientific Acros
445770010 |
1 L |
69.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
1031 | |
propan-1-ol |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
Especificaciones
1-Propanol | |
71-23-8 | |
97.0°C | |
1.3840 to 1.3860 | |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
0.2% max. | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 | |
≥99.5% (GC) 0.01% max. (Ethanol) (GC) 0.01% max. (Methanol) (GC) 0.05% max. (Isopropyl alcohol) (GC) |
-127.0°C | |
0.8000g/mL | |
15°C | |
0.8 | |
CH3CH2CH2OH | |
2.2 mPa.s (20°C) | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1-ol | |
1031 | |
60.1 | |
Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS HPuede provocar somnolencia o vértigo.Provoca irritación ocular grave.Líquido y vapor muy inflamables.
GHS P Statement Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Peligro
RUO – Research Use Only