Learn More
1-Fenilciclohexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11449017 25 g 25 g
11439017 5 g 5 g
11459017 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11449017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20602.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 771-98-2 | C12H14 | 158.244 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-98-2
Fórmula molecular C12H14
Peso molecular (g/mol) 158.244
Número MDL MFCD00001542
Clave InChI WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
Nombre IUPAC ciclohexen-1-ilbenceno
SMILES C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylcyclohexene
Punto de fusión -11°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 25 g
Beilstein 1905772
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%