Learn More
1-Fenil-1-propino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758676 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10124190 5 g Frasco de vidrio 5 g
10177713 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10124190
Marca: Thermo Scientific Acros 171320050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 673-32-5
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009272
Clave InChI GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
PubChem CID 69601
Nombre IUPAC prop-1-inilbenceno
SMILES CC#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-propyne
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 185.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C≡CCH3
Índice de refracción 1.5630 to 1.5650
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 514
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido