Learn More
1-Octadeceno, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509848 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215420 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11984421 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
2 options
Código de producto. 10215420
Marca: Thermo Scientific Acros 129310010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-88-9
Fórmula molecular C18H36
Peso molecular (g/mol) 252.48
Clave InChI CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
Nombre IUPAC octadec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Octadecene
Punto de fusión 17.5°C
Color Incoloro a ámbar
Densidad 0.7890g/mL
Punto de ebullición 315°C
Temperatura de inflamación 154°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)15CH=CH2
Índice de refracción 1.4435 to 1.4455
Cantidad 1 L
Beilstein 01,226
Gravedad específica 0.789
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents
Viscosidad 3.6 mm2/s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.48
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octadecene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Hazard Statement
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.