Learn More
Ácido 1-naftalenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.90€ - 282.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 13922-41-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H9BO2 |
Peso molecular (g/mol) | 171.99 |
Número MDL | MFCD00019722 |
Clave InChI | HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid |
PubChem CID | 254532 |
Nombre IUPAC | ácido naftalen-1-ilborónico |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10683542
|
Thermo Scientific Acros
344690010 |
1 g | Frasco de vidrio |
31.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10143591
|
Thermo Scientific Acros
344690050 |
5 g | Frasco de vidrio |
90.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10501744
|
Thermo Scientific Acros
344690250 |
25 g | Frasco de vidrio |
282.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
13922-41-3 | |
171.99 | |
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N | |
254532 | |
OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12 |
C10H9BO2 | |
MFCD00019722 | |
1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid | |
ácido naftalen-1-ilborónico |
Especificaciones
1-Naphthaleneboronic acid | |
96.0 | |
196.0°C to 200.0°C | |
Auténtico | |
C10H9BO2 | |
1-naphthaleneboronic acid, 1-naphthylboronic acid, naphthalene-1-boronic acid, naphthalenyl-1-boronic acid, 1-naphthalene boronic acid, 1-naphthaleneboronicacid, 1-naphthyleneboronic acid, boronic acid, naphthalenyl, 1-borononaphthalene, naphthylboronic acid | |
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido naftalen-1-ilborónico | |
254532 | |
97% |
13922-41-3 | |
100.0 | |
Beige rosáceo a blanco | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00019722 | |
Solubility in water: +/- 2.5% in water. | |
OB(O)C1=CC=CC2=CC=CC=C12 | |
171.99 | |
171.99 | |
Polvo |
Safety and Handling
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1-Naphthaleneboronic acid
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only