Learn More
(1-Metil-4-piperidnil)metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10265844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265844 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10511283 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10265844
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01153DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7149-42-0
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD05022430
Clave InChI AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
PubChem CID 81574
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-4-il)metanamina
SMILES CN1CCC(CN)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%