Learn More
1-Metil-3-fenil-1H-pirazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-carbaldehído |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |