missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Metil-1,4-ciclohexadieno, 97 %, estab. con 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7025007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11409816 5 g 5 g
11419816 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11409816

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20298.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 4313-57-9 | C7H10 | 94.16 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4313-57-9
Fórmula molecular C7H10
Peso molecular (g/mol) 94.16
Número MDL MFCD00001538
Clave InChI QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 2,5-dihydrotoluene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl, 1, 1-methyl, acmc-1ast4, 1-methyl1,4-cyclohexadiene, 1-methylcyclohexane-1,4-diene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilized
PubChem CID 78006
Nombre IUPAC 1-Metilciclohexa-1,4-dieno
SMILES CC1=CCC=CC1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Nombre de nota stabilized with 0.01% BHT
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1560168
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.16
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.