Learn More
1-Heptina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1-Heptyne is used in the synthesis of (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoic acid and (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-heptina se utiliza en la síntesis del ácido (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoico y el ácido (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoico.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La 1-heptina se utiliza en la síntesis del ácido (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoico y el ácido (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoico.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Heptyne |
Punto de fusión | -81°C |
Densidad | 0.736 |
Punto de ebullición | 98°C to 100°C |
Temperatura de inflamación | −10°C (14°F) |
Olor | Unpleasant |
Índice de refracción | 1.4095 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3295 |
Beilstein | 1733518 |