Learn More
1-Fluoro-4-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
58.40€ - 178.00€
CAS | 350-46-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4FNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 141.1 |
Número MDL | MFCD00007282 |
Clave InChI | WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene |
PubChem CID | 9590 |
Nombre IUPAC | 1-fluoro-4-nitrobenceno |
SMILES | C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10061050
|
Thermo Scientific Acros
119491000 |
100 g | Frasco de vidrio |
58.40€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10754421
|
Thermo Scientific Acros
119495000 |
500 g | Frasco de vidrio |
178.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
350-46-9 | |
141.1 | |
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N | |
9590 | |
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F |
C6H4FNO2 | |
MFCD00007282 | |
4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene | |
1-fluoro-4-nitrobenceno |
Especificaciones
1-Fluoro-4-nitrobenzene | |
350-46-9 | |
100.0 | |
Marrón a Amarillo | |
205°C | |
Auténtico | |
C6H4FNO2 | |
1.5302 to 1.5322 | |
05, 241 | |
4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene | |
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-4-nitrobenceno | |
9590 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
27°C | |
1.3300g/mL | |
83°C | |
98.5% min. (GC) | |
FC6H4NO2 | |
MFCD00007282 | |
1.33 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,xylene and acetone | |
C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F | |
141.1 | |
141.1 | |
Líquido después derretirse |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
No respirar polvo
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 206-502-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DA1400000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.