Learn More
1-Etinilo-4-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2689543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10364742
Marca: Thermo Scientific 371370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-98-3 | C8H5F | 120.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-98-3
Fórmula molecular C8H5F
Peso molecular (g/mol) 120.13
Número MDL MFCD00168823
Clave InChI QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
PubChem CID 522627
Nombre IUPAC 1-etinilo-4-fluorobenceno
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethynyl-4-fluorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27.0°C to 28.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0480g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 56.0°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4C≡CH
Índice de refracción 1.5150 to 1.5170
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.048
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Ethynyl-4-fluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis