Learn More
1-Etil-4-et-1-inilbenceno, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2695720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
10752843 1 g 1 g
10181292 10 g 10 g
10401864 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 10752843
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB09906DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 40307-11-7
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00173887
Clave InChI ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
Nombre IUPAC 1-etil-4-etinilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.93g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal HC2CC6H4CH2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 97%