Learn More
1-Etil-4-[(4-n-hexilfenil)etinil]benceno, 99 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11421470 10 g 10 g
11411470 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11421470
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26908.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117923-34-9
Fórmula molecular C22H26
Peso molecular (g/mol) 290.45
Número MDL MFCD09909569
Clave InChI ZCEJWGXSGOFJTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethyl-4-4-n-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-n-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-hexylphenyl ethynyl benzene, 1-2-4-ethylphenyl ethynyl-4-hexylbenzene, acmc-20aov8, 4-ethyl-4'-n-hexyldiphenylacetylene, 1-ethyl-4-4-hexylphenyl ethynyl benzene, 4-4-ethylphenyl ethynyl-1-hexylbenzene
PubChem CID 18952851
Nombre IUPAC 1-etil-4-[2-(4-hexilfenil)etinil]benceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-[(4-n-hexylphenyl)ethynyl]benzene
Punto de fusión 10°C to 12°C
Punto de ebullición 172°C to 174°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.59
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.45
Porcentaje de pureza ≥99%