Learn More
1-Etil-4-(2-fluoro-6-nitrofenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
29.15€ - 326.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-(2-fluoro-6-nitrophenyl)piperazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15488576
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63911.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15480869
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63911.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15490869
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63911.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
1-Ethyl-4-(2-fluoro-6-nitrophenyl)piperazine
253.27
97%
Sólido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes