Learn More
1-Dodeceno, 93-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071070 100 g Frasco de vidrio 100 g
10449410 500 g Frasco de vidrio 500 g
10108043 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
11964421 10 kg Bidón de metal 10 Kg
4 options
Código de producto. 10071070
Marca: Thermo Scientific Acros 117631000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-41-4
Fórmula molecular C12H24
Peso molecular (g/mol) 168.32
Número MDL MFCD00008961
Clave InChI CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
Nombre IUPAC dodec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecene
Nombre de nota 93-95%
% mín. CAS 93.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 213.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 93% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9CH=CH2
Índice de refracción 1.4284 to 1.4304
Cantidad 100 g
Beilstein 01,225
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.32
Porcentaje de pureza 93 to 95%