Learn More
1-(Dimetilaminometil)ciclopentanocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454690 250 mg 250 miligramos
11464690 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50751.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39943-37-8
Fórmula molecular C9H17NO
Peso molecular (g/mol) 155.24
Número MDL MFCD08064242
Clave InChI NEHVBXDPRDUMRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dimethylaminomethyl cyclopentanecarboxaldehyde, cyclopentanecarboxaldehyde, 1-dimethylamino methyl-9ci, 1-dimethylamino methyl cyclopentane-1-carbaldehyde, acmc-20alc3, 1-dimethylaminomethylcyclopentancarboxaldehyd, 1-dimethylamino methyl cyclopentanecarbaldehyde
PubChem CID 12610330
Nombre IUPAC 1-[(dimetilamino)metil]ciclopentano-1-carbaldehído
SMILES CN(C)CC1(CCCC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Dimethylaminomethyl)cyclopentanecarboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.24
Porcentaje de pureza 97%