Learn More
Hemihidrato de 1-deoxi-1-nitro-L-iditol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 10334352
Marca: Thermo Scientific Acros 353721000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deoxy-1-nitro-L-iditol hemihydrate
Nombre de nota 99%
CAS 207226-23-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H28N2O15
Número MDL MFCD00191972
Cantidad 100 mg
Rotación específica -4.5
Sinónimo 1-deoxy-1-nitro-l-iditol hemihydrate, 2s,3r,4r,5s-6-nitrohexane-1,2,3,4,5-pentol hydrate
Clave InChI HQAUHMYCAWVBKQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C[N+]([O-])=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S)-6-nitrhexano-1,2,3,4,5-pentol; hidrato
Peso molecular (g/mol) 440.36
PubChem CID 73995060
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino