Learn More
Hemihidrato de 1-deoxi-1-nitro-D-iditol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454757 100 mg 100 miligramos
11464757 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21239.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96613-89-7
Fórmula molecular C12H28N2O15
Peso molecular (g/mol) 440.36
Número MDL MFCD00191971
Clave InChI HQAUHMYCAWVBKQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-deoxy-1-nitro-d-iditol hemihydrate, 2r,3s,4s,5r-6-nitrohexane-1,2,3,4,5-pentol hydrate
PubChem CID 73995059
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-6-nitrhexano-1,2,3,4,5-pentol; hidrato
SMILES O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C[N+]([O-])=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deoxy-1-nitro-D-iditol hemihydrate
Punto de fusión 87°C to 89°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.19 (211.18 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%