Learn More
Ácido 1-decanosulfónico, sal sódica, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10446252
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
ácido 1-decanesulfónico, sal sódica, 96 %, ACROS Organics, cantidad:25g, Envasado:Frasco de vidrio, blanco a crema, punto de fusión:>300 °C, peso molecular:244,32; Porcentaje de pureza:96%, Intervalo porcentual de ensayo:96%, Beilstein:04, III, 27, CAS:13419-61-9, CAS máx. %:100,0, CAS mín. %:95,0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13419-61-9
Fórmula molecular C10H21NaO3S
Peso molecular (g/mol) 244.32
Número MDL MFCD00007526
Clave InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
Nombre IUPAC sodio;decano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a crema
Pérdida por secado 5% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9SO3Na
Cantidad 25 g
Beilstein 04, III, 27
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.32
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino