Learn More
1-Cloro-3-fluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Chloro-3-fluorobenzene used as medicine and liquid crystal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-cloro-3-fluorobenceno se usa como intermediario en medicina y en cristal líquido.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-fluorobenzene |
| Densidad | 1.224 |
| Punto de ebullición | 126°C to 128°C |
| Temperatura de inflamación | 20°C (68°F) |
| Índice de refracción | 1.494 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 2039303 |
| Información de solubilidad | Not miscible in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.55 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.