Learn More
1-BOC-3-yodoazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
45.41€ - 173.00€
CAS | 254454-54-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H14INO2 |
Peso molecular (g/mol) | 283.11 |
Número MDL | MFCD09752821 |
Clave InChI | XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate |
PubChem CID | 11000522 |
Nombre IUPAC | tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
254454-54-1 | |
283.11 | |
XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N | |
11000522 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 |
C8H14INO2 | |
MFCD09752821 | |
1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate | |
tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate |
Especificaciones
1-BOC-3-iodoazetidine | |
94% min. (GC) | |
C8H14INO2 | |
1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1 | |
283.11 | |
283.1 |
254454-54-1 | |
Frasco de vidrio | |
MFCD09752821 | |
XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate | |
11000522 | |
95% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS Signal Word: Warning
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 1-Boc-3-iodoazetidine, 95%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only