Learn More
1-Bencidril-3-azetidinona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464358 250 mg 250 miligramos
15474358 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57966.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40320-60-3
Fórmula molecular C16H15NO
Peso molecular (g/mol) 237.302
Número MDL MFCD00964539
Clave InChI AVUDXLOVIBJFQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-benzhydryl-azetidin-3-one, 1-1,1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-diphenylmethyl-3-azetidinone, 1-benzhydryl-3-azetidinone, 3-azetidinone, 1-diphenylmethyl, pubchem10151, acmc-209jd2, n-benzhydrylazetidin-3-one
PubChem CID 3735558
Nombre IUPAC 1-bencidrilazetidin-3-ona
SMILES C1C(=O)CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydryl-3-azetidinone
Densidad 1.182
Punto de ebullición 350°C to 355°C
Temperatura de inflamación 156°C (313°F)
Índice de refracción 1.626
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 95%