Learn More
1-(4-Piridil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.50€ - 197.00€
CAS | 50392-78-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H11N2 |
Peso molecular (g/mol) | 123.18 |
Número MDL | MFCD02245004,MFCD09256818,MFCD09256819 |
Clave InChI | HIZMJYQEHFJWQY-LURJTMIESA-O |
Sinónimo | 1-4-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-4-yl-ethylamine, 1-pyridin-4-yl ethanamine, 1-4-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 1-4-pyridinyl ethanamin, 4-1-aminoethyl pyridine, alpha-methyl-4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylethylamine, acmc-1aq0e |
PubChem CID | 247998 |
Nombre IUPAC | 1-piridin-4-iletanamina |
SMILES | C[C@H]([NH3+])C1=CC=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11419460
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50303.MD |
250 mg |
68.50€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11429460
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50303.03 |
1 g |
197.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-(4-Pyridyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 1-(4-piridil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
50392-78-4 | |
123.18 | |
HIZMJYQEHFJWQY-LURJTMIESA-O | |
247998 | |
C[C@H]([NH3+])C1=CC=NC=C1 |
C7H11N2 | |
MFCD02245004,MFCD09256818,MFCD09256819 | |
1-4-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-4-yl-ethylamine, 1-pyridin-4-yl ethanamine, 1-4-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 1-4-pyridinyl ethanamin, 4-1-aminoethyl pyridine, alpha-methyl-4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylethylamine, acmc-1aq0e | |
1-piridin-4-iletanamina |
Especificaciones
1-(4-Pyridyl)ethylamine | |
C7H11N2 | |
UN2735 | |
1-4-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-4-yl-ethylamine, 1-pyridin-4-yl ethanamine, 1-4-pyridinyl ethanamine, 1-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 1-4-pyridinyl ethanamin, 4-1-aminoethyl pyridine, alpha-methyl-4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylethylamine, acmc-1aq0e | |
HIZMJYQEHFJWQY-LURJTMIESA-O | |
1-piridin-4-iletanamina | |
247998 | |
97% |
50392-78-4 | |
MFCD02245004,MFCD09256818,MFCD09256819 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water | |
C[C@H]([NH3+])C1=CC=NC=C1 | |
123.18 | |
122.17 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
RUO – Research Use Only