Learn More
1,4-Pentadieno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376960 5 g Frasco de vidrio 5 g
10483395 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-93-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-93-5
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.11
Número MDL MFCD00008665
Clave InChI QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-pentadiene, unii-a5if861oq5, pentadiene-1,4, allylethylene, penta-1,4-dien-1-yl, penta-1,4-dien-3-yl, ch2=chch2ch=ch2, acmc-1at58
PubChem CID 11587
Nombre IUPAC penta-1,4-dieno
SMILES C=CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Pentadiene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -148.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6500g/mL
Punto de ebullición 26.0°C
Temperatura de inflamación −20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.3884 to 1.3904
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 251
Fieser 01,783
Gravedad específica 0.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Pentadiene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.