Learn More
1-(4-Fluorofenil)pirrol, 98 %, Thermo Scientific™
22.30€ - 93.93€
CAS 81329-31-9
Fórmula molecular C10H8FN
Peso molecular (g/mol) 161.18
Número MDL MFCD00047066
Clave InChI YMAPGGZDHAHLGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorophenyl pyrrole, 1-4-fluorophenyl-1h-pyrrole, 1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrrole, 4-fluorophenyl pyrrole, acmc-20apan, maybridge1_002955, n-4-fluorophenyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-4-fluorophenyl
PubChem CID 727844
Nombre IUPAC 1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole
SMILES FC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11421708
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13957.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11431708
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13957.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
81329-31-9
161.18
YMAPGGZDHAHLGN-UHFFFAOYSA-N
727844
FC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
C10H8FN
MFCD00047066
1-4-fluorophenyl pyrrole, 1-4-fluorophenyl-1h-pyrrole, 1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrrole, 4-fluorophenyl pyrrole, acmc-20apan, maybridge1_002955, n-4-fluorophenyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-4-fluorophenyl
1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole
Especificaciones
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole
50°C to 52°C
MFCD00047066
YMAPGGZDHAHLGN-UHFFFAOYSA-N
1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole
727844
98%
81329-31-9
C10H8FN
1-4-fluorophenyl pyrrole, 1-4-fluorophenyl-1h-pyrrole, 1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrrole, 4-fluorophenyl pyrrole, acmc-20apan, maybridge1_002955, n-4-fluorophenyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-4-fluorophenyl
FC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
161.18
161.18
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes