Learn More
1-(4-Fluoro-2-nitrofenil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
35.26€ - 550.00€
CAS 719-70-0
Fórmula molecular C11H13FN2O2
Peso molecular (g/mol) 224.235
Número MDL MFCD00798370
Clave InChI YSBDMNNCMGUEAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl piperidine, pubchem8030, acmc-1bbsb, 4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, piperidine,1-4-fluoro-2-nitrophenyl, 1-4-fluoranyl-2-nitro-phenyl piperidine
PubChem CID 2737434
Nombre IUPAC 1-(4-fluoro-2-nitrofenil)piperidina
SMILES C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15449668
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63142.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15459668
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63142.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15469668
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63142.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
719-70-0
224.235
YSBDMNNCMGUEAL-UHFFFAOYSA-N
2737434
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
C11H13FN2O2
MFCD00798370
1-4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl piperidine, pubchem8030, acmc-1bbsb, 4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, piperidine,1-4-fluoro-2-nitrophenyl, 1-4-fluoranyl-2-nitro-phenyl piperidine
1-(4-fluoro-2-nitrofenil)piperidina
Especificaciones
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
C11H13FN2O2
1-4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl piperidine, pubchem8030, acmc-1bbsb, 4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, piperidine,1-4-fluoro-2-nitrophenyl, 1-4-fluoranyl-2-nitro-phenyl piperidine
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
224.235
224.23
Sólido
719-70-0
MFCD00798370
YSBDMNNCMGUEAL-UHFFFAOYSA-N
1-(4-fluoro-2-nitrofenil)piperidina
2737434
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes