Learn More
(1,4-dimetilpiperazin-2-il)metilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10038319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10038319 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10803001 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10149679 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10038319
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC13813DE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 131922-07-1
Fórmula molecular C7H17N3
Peso molecular (g/mol) 143.234
Clave InChI DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine
PubChem CID 10464433
Nombre IUPAC (1,4-dimetilpiperazin-2-il)metanamina
SMILES CN1CCN(C(C1)CN)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 97%