Learn More
1-(4-Clorofenilsulfonil)-3,3-dimetil-2-butanona, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317766 5 g 5 g
11307766 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11427.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207974-06-9
Fórmula molecular C12H15ClO3S
Peso molecular (g/mol) 274.759
Número MDL MFCD00082685
Clave InChI XTIUXIMZIKBBSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorobenzenesulfonyl-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-4-chlorophenyl sulfonyl-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-4'-chlorobenzenesulfonyl-3,3-dimethylbutane-2-one, 1-4-chlorophenylsulfonyl-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-4'-chlorophenylsulfonyl-3,3-dimethylbutane-2-one, 1-4-chlorobenzenesulfonyl-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl-3,3-dimethyl-butan-2-one
PubChem CID 545199
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)sulfonil-3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenylsulfonyl)-3,3-dimethyl-2-butanone
Punto de fusión 95°C to 99°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.77
Porcentaje de pureza ≥98%