Learn More
1-(4-Boc-1-piperidinil)-4-bromopirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.22€ - 334.00€
CAS 877399-50-3
Fórmula molecular C13H20BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 330.23
Número MDL MFCD09831980
Clave InChI IYNZAVDBHAQODX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-bromo-pyrazol-1-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 3-2-ethoxycarbonylacetyl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, ksc658s5d, 1-boc-4-4-bromo-1-pyrazolyl piperidine
PubChem CID 45480278
Nombre IUPAC 4-(4-bromopirazol-1-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N1C=C(Br)C=N1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15442519
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65315.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15422519
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65315.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15432519
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65315.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
877399-50-3
330.23
IYNZAVDBHAQODX-UHFFFAOYSA-N
45480278
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N1C=C(Br)C=N1
C13H20BrN3O2
MFCD09831980
tert-butyl 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-bromo-pyrazol-1-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 3-2-ethoxycarbonylacetyl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, ksc658s5d, 1-boc-4-4-bromo-1-pyrazolyl piperidine
4-(4-bromopirazol-1-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
Especificaciones
1-(4-Boc-1-piperidinyl)-4-bromopyrazole
Blanco
MFCD09831980
tert-butyl 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-bromo-pyrazol-1-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 3-2-ethoxycarbonylacetyl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, ksc658s5d, 1-boc-4-4-bromo-1-pyrazolyl piperidine
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N1C=C(Br)C=N1
330.23
330.23
Sólido
877399-50-3
C13H20BrN3O2
14511017
IYNZAVDBHAQODX-UHFFFAOYSA-N
4-(4-bromopirazol-1-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
45480278
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes