missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 1-(3-fluorofenil)ciclopentanocarboxílico, 98 %, ACROS Organics™

Código de producto. 10093720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10093720 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10093720

Marca: Thermo Scientific Acros 304910050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 214262-97-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 153°C
Color Gris
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H13FO2
Fórmula lineal FC6H4C5H8CO2H
Número MDL MFCD00800624
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-3-fluorophenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-3-fluorophenyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1-3-fluorophenyl cyclopentanecarboxylicacid, 1-3-fluorophenyl cyclopentanecarboxylic acid,98
Clave InChI RLAKVCCLVVITLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)(C2=CC(=CC=C2)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-(3-fluorofenil)ciclopentano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 208.09
PubChem CID 736131
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.