Learn More
1,3-Dimetil-3,4,5,6-tetrahidro-2(1H)-pirimidinona, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
56.60€ - 167.00€
CAS | 7226-23-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12N2O |
Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
Número MDL | MFCD00006550 |
Clave InChI | GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine |
PubChem CID | 81646 |
Nombre IUPAC | 1,3-dimetil-1,3-diazinan-2-ona |
SMILES | CN1CCCN(C1=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10003000
|
Thermo Scientific Acros
224641000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
56.60€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10543201
|
Thermo Scientific Acros
224645000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
167.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamientoIdentificadores de productos químicos
7226-23-5 | |
128.17 | |
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N | |
81646 | |
CN1CCCN(C1=O)C |
C6H12N2O | |
MFCD00006550 | |
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine | |
1,3-dimetil-1,3-diazinan-2-ona |
Especificaciones
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone | |
7226-23-5 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
246°C | |
Auténtico | |
C6H12N2O | |
MFCD00006550 | |
11,207; 13,122; 16,146 | |
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine | |
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dimetil-1,3-diazinan-2-ona | |
81646 | |
128.17 | |
Pure |
97% | |
96.0 | |
-20°C | |
1.0640g/mL | |
121°C | |
96% min. (GC) | |
1.4875 to 1.4895 | |
24, IV, 32 | |
1.064 | |
Solubility in water: freely soluble | |
CN1CCCN(C1=O)C | |
128.17 | |
3.41 mPa.s (20°C) | |
97% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca daños oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Susceptible de dañar la fertilidad.
Declaración de GHS P
Usar gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 230-625-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UW7582500.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.