Learn More
1,3-Difluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021870
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11446987 10 g 10 g
11456987 50 g 50 g
11466987 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11446987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14387.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
It is used in the laser induced fluorencence matrix study of 1,3-difluorobenzene radical cation. It is also used synthesis of 1,2,3-triazole containing fluconazole analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el estudio de matriz de fluorescencia inducida por láser de catión radical de 1,3-difluorobenceno. También se utiliza la síntesis de 1,2,3-triazol que contiene análogos de fluconazol.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 1,1 g/L.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-18-9
Fórmula molecular C6H4F2
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00000327
Clave InChI UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
Nombre IUPAC 1,3-difluorobenceno
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Difluorobenzene
Punto de fusión -59°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.438
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1904537
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 1.1g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.09
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Difluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Difluorobenzene