Learn More
1,3-Difluorobenceno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10182950 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10336180 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10197663 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10182950
Marca: Thermo Scientific Acros 114600250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-18-9
Fórmula molecular C6H4F2
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00000327
Clave InChI UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
Nombre IUPAC 1,3-difluorobenceno
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Difluorobenzene
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -59°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 83°C
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4F2
Índice de refracción 1.4370 to 1.439
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, I, 108
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,dmf,,2-propanol and methylene chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Difluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.