Learn More
1,3-Ciclohexadieno, 96 %, estable con 0,1 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024546
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11403997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19394.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,3-Cyclohexadiene is used as a hydrogen donor in transfer hydrogenation. It is used in the conversion to benzene. It is useful in the study of proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-ciclohexadieno se utiliza como donante de hidrógeno en la hidrogenación por transferencia. Se utiliza en la conversión a benceno. Es útil en el estudio de la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con metanol. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-57-4
Fórmula molecular C6H8
Peso molecular (g/mol) 80.13
Número MDL MFCD00001532
Clave InChI MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
Nombre IUPAC ciclohexa-1,3-dieno
SMILES C1CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclohexadiene
Nombre de nota stabilized with 0.1% BHT
Punto de fusión -89°C
Densidad 0.847
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación −8°C (−144°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.474
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 506024
Información de solubilidad Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.13
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Cyclohexadiene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Cyclohexadiene