Learn More
1,3,5-Tris(clorometil)-2,4,6-trimetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15470087 250 mg 250 miligramos
15460087 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15470087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66108.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3849-01-2 | C12H15Cl3 | 265.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3849-01-2
Fórmula molecular C12H15Cl3
Peso molecular (g/mol) 265.60
Número MDL MFCD00229016
Clave InChI PHQFMPNZCIHSPC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,3,5-tris(clorometil)-2,4,6-trimetilbenceno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Beilstein 2369523
Sinónimo 1,3,5-tris chloromethyl-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-tris-chloromethyl-2,4,6-trimethyl-benzene, benzene, 1,3,5-tris chloromethyl-2,4,6-trimethyl, ksc224a3n, tris-chloromethyl-mesitylene, 2,4,6-tris chloromethyl mesitylene, tris chloromethyl-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris chloromethyl benzene, benzene,3,5-tris chloromethyl-2,4,6-trimethyl, 1,3,5-tris chloromethyl-2,4,6-trimethyl-benzene
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1CCl)C)CCl)C)CCl
PubChem CID 291188
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo