Learn More
1,3,5,7-Ciclooctatetraeno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637934 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637934 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10194120 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10413645 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637934 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160572500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-20-9
Fórmula molecular C8H8
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00004161
Clave InChI KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Sinónimo 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
Nombre IUPAC ciclooctatetraeno
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -27°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5365 to 1.5385
Cantidad 250 mg
Beilstein 05, I, 228
Índice Merck 15, 2731
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Estabilizante 0.1% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido