Learn More
1,3,2-Dioxatiolano 2,2-dióxido, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide |
% mín. CAS | 95.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 95°C to 97°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.12 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.