Learn More
1-(2-Pirimidinil)homopiperazina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479280 250 mg 250 miligramos
11489280 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50161.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21279-57-2
Fórmula molecular C9H14N4
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD06738258
Clave InChI LZOGPVCTSDAYIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-2-pyrimidinyl homopiperazine, 1-pyrimidin-2-yl-1,4 diazepane, 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20aorx, 1-2-pyrimidyl homopiperazine, 1-2-pyrimidyl-homopiperazine
PubChem CID 2772409
Nombre IUPAC 1-pirimidin-2-il-1,4-diazepina
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyrimidinyl)homopiperazine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24