Learn More
1-(2-fenoxifenil)etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |