Learn More
1-(2-Fluoro-6-nitrofenil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
22.20€ - 261.00€
CAS 1233952-03-8
Fórmula molecular C10H11FN2O2
Peso molecular (g/mol) 210.21
Número MDL MFCD13689280
Clave InChI QJQZIIGCNJGTMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-fluoro-6-nitrophenyl pyrrolidine
PubChem CID 53255583
Nombre IUPAC 1-(2-fluoro-6-nitrophenyl)pyrrolidine
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(N2CCCC2)C(F)=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15410189
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63469.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15490179
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63469.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15400189
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63469.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
1233952-03-8
210.21
QJQZIIGCNJGTMH-UHFFFAOYSA-N
53255583
[O-][N+](=O)C1=C(N2CCCC2)C(F)=CC=C1
C10H11FN2O2
MFCD13689280
1-2-fluoro-6-nitrophenyl pyrrolidine
1-(2-fluoro-6-nitrophenyl)pyrrolidine
Especificaciones
1-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)piperidine
C10H11FN2O2
1-2-fluoro-6-nitrophenyl pyrrolidine
[O-][N+](=O)C1=C(N2CCCC2)C(F)=CC=C1
210.21
224.23
Sólido
1233952-03-8
MFCD13689280
QJQZIIGCNJGTMH-UHFFFAOYSA-N
1-(2-fluoro-6-nitrophenyl)pyrrolidine
53255583
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes