missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Difeniletano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11467556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11467556 100 g 100 g
11457556 25 g 25 g
11477556 500 g 500 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11467556

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14617.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol

1,2-Diphenylethane is used as solvent for nitro fibre and in synthesis of other organic chemical products.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1,2-difeniletano se utiliza como disolvente para la fibra nitro y en la síntesis de otros productos químicos orgánicos.

Solubilidad
Soluble en éter y cloroformo

Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 103-29-7
Fórmula molecular C14H14
Peso molecular (g/mol) 182.27
Número MDL MFCD00004796
Clave InChI QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
Nombre IUPAC 2-feniletilbenceno
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,2-Diphenylethane
Punto de fusión 50°C to 53°C
Densidad 1.013
Punto de ebullición 284°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 508068
Índice Merck 14,1198
Información de solubilidad Soluble in ether, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.27
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.