Learn More
1,2-dicloroetano, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
34.20€ - 111.00€
CAS | 107-06-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H4Cl2 |
Peso molecular (g/mol) | 98.95 |
Número MDL | MFCD00000963 |
Clave InChI | WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion |
PubChem CID | 11 |
ChEBI | CHEBI:27789 |
Nombre IUPAC | 1,2-dicloroetano |
SMILES | ClCCCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10637941
|
Thermo Scientific Acros
406825000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
34.20€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10705194
|
Thermo Scientific Acros
406820010 |
1 L | Frasco de vidrio |
57.60€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10085013
|
Thermo Scientific Acros
406820025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
111.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
107-06-2 | |
98.95 | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
11 | |
1,2-dicloroetano |
C2H4Cl2 | |
MFCD00000963 | |
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion | |
CHEBI:27789 | |
ClCCCl |
Especificaciones
1,2-Dichloroethane | |
107-06-2 | |
100.0 | |
81.0°C to 85.0°C | |
Líquido | |
99+% | |
1.25 | |
0.0003 meq/g max. | |
MFCD00000963 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
0.03% max. (Coulometric) | |
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dicloroetano | |
11 | |
98.96 | |
Reactivo ACS |
-35.0°C | |
99.0 | |
1.2500g/mL | |
13°C | |
1.4440 to 1.4460 | |
0.002% max. | |
C2H4Cl2 | |
ClCH2CH2Cl | |
Vapor Pressure: 65mmHg at 29°C | |
01, 84 | |
15, 3851 | |
Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
ClCCCl | |
98.95 | |
CHEBI:27789 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar cáncer.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Líquido y vapores muy inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-458-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KI0525000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only